1-(2,3-Dichlorphenyl)biguanid Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2019-100G OR2019-25G OR2019-5G
APOSOR2019-100GEA 1080 EUR InStock
APOSOR2019-100G APOSOR2019-25G APOSOR2019-5G
1-(2,3-Dichlorphenyl)biguanid Hydrochlorid
1-(2,3-Dichlorphenyl)biguanid Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₀Cl₃N₅
Melting Pt: 228…232 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053017
CAS-Nummer: 175205-08-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge