3-(2-Aminothien-5-yl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2148-250MG
APOSOR2148-250MGEA 980 EUR InStock
APOSOR2148-250MG
3-(2-Aminothien-5-yl)pyridine
3-(2-Aminothien-5-yl)pyridine
Formel: C₉H₈N₂S
Melting Pt: 126 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09038085
CAS-Nummer: 837376-58-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge