3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]heptane-2-exo-carboxylic acid, N-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2227-1G
APOSOR2227-1GEA 383 EUR InStock
APOSOR2227-1G
3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]heptane-2-exo-carboxylic acid, N-BOC protected
3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]heptane-2-exo-carboxylic acid, N-BOC protected
Formel: C₁₃H₂₁NO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02682613
CAS-Nummer: 1212373-01-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge