1-Methyl-1,5-dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2482-100MG
APOSOR2482-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2482-100MG
1-Methyl-1,5-dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
1-Methyl-1,5-dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
Formel: C₆H₆N₄O
MW: 150.14 g/mol
Melting Pt: 290…292 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01312343
CAS-Nummer: 5334-56-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge