7-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid 90%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2843-1G
APOSOR2843-1GEA 49.3 EUR InStock
APOSOR2843-1G
7-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid 90%
7-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅ClO₂S
Melting Pt: 289…291 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07377072
CAS-Nummer: 90407-16-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge