Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethyl 6-(chloromethyl)-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR29641-1G OR29641-250MG OR29641-500MG
APOSOR29641-1GEA 574 EUR InStock
APOSOR29641-1G APOSOR29641-250MG APOSOR29641-500MG
Ethyl 6-(chloromethyl)-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 6-(chloromethyl)-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate


Formel: C₁₄H₁₅ClN₂O₃
MW: 294.734 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00103423
CAS-Nummer: 263157-08-0
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge