Ethyl-2-chlorisonicotinat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2977-100G
APOSOR2977-100GEA 136 EUR InStock
APOSOR2977-100G
Ethyl-2-chlorisonicotinat
Ethyl-2-chlorisonicotinat
Formel: C₈H₈ClNO₂
Siedepunkt: 130…132 °C/20mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114259
CAS-Nummer: 54453-93-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge