6-Iodo-8-phenylimidazo[1,2-a]pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR300224-250MG
APOSOR300224-250MGEA 451 EUR InStock
APOSOR300224-250MG
6-Iodo-8-phenylimidazo[1,2-a]pyrazine
6-Iodo-8-phenylimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel: C₁₂H₈IN₃
MW: 321.116 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31561255
CAS-Nummer: 2227272-86-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge