(2-Methoxy-3-pyridinyl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR301212-25G
APOSOR301212-25GEA 165 EUR InStock
APOSOR301212-25G
(2-Methoxy-3-pyridinyl)methanol 97%
(2-Methoxy-3-pyridinyl)methanol
Formel: C₇H₉NO₂
MW: 139.16 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09880283
CAS-Nummer: 112197-16-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge