3-Amino-6-bromopyridazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR302543-25G
APOSOR302543-25GEA 201 EUR InStock
APOSOR302543-25G
3-Amino-6-bromopyridazine 98%
3-Amino-6-bromopyridazine
Formel: C4H4BrN3
Melting Pt: 210 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01646092
CAS-Nummer: 88497-27-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge