4-Brom-2-nitroanilin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR3065-100G OR3065-250G OR3065-500G
APOSOR3065-100GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR3065-100G APOSOR3065-250G APOSOR3065-500G
4-Brom-2-nitroanilin
4-Brom-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.02 g/mol
Siedepunkt: 309
Melting Pt: 110…114 °C
Dichte: 1.81
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041312
CAS-Nummer: 875-51-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge