6-Bromo-3,4-dichloroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR309336-1G
APOSOR309336-1GEA 359 EUR InStock
APOSOR309336-1G
6-Bromo-3,4-dichloroquinoline
6-Bromo-3,4-dichloroquinoline
Formel: C₉H₄BrCl₂N
MW: 276.945 g/mol
Melting Pt: 128…129 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08437001
CAS-Nummer: 927801-17-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge