N-(4-Methoxyphenyl)-4,6-dimethylpyrimidin-2-amine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR33405-1G
APOSOR33405-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33405-1G
N-(4-Methoxyphenyl)-4,6-dimethylpyrimidin-2-amine, tech
N-(4-Methoxyphenyl)-4,6-dimethylpyrimidin-2-amine
Formel: C₁₃H₁₅N₃O
MW: 229.278 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00439512
CAS-Nummer: 23951-85-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge