5-Bromo-3-chloropyridin-2(1H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR345375-25G
APOSOR345375-25GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR345375-25G
5-Bromo-3-chloropyridin-2(1H)-one 98%
5-Bromo-3-chloropyridin-2(1H)-one
Formel: C₅H₃BrClNO
MW: 208.44 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05662389
CAS-Nummer: 58236-70-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge