3-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR346184-1G OR346184-5G
APOSOR346184-1GEA 166 EUR InStock
APOSOR346184-1G APOSOR346184-5G
3-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester
3-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₇H₁₀N₂O₃
MW: 170.17 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12131137
CAS-Nummer: 103626-03-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge