(R)-1-Azabicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid, hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR370109-250MG
APOSOR370109-250MGEA 1210 EUR InStock
APOSOR370109-250MG
(R)-1-Azabicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid, hydrochloride 95%
(R)-1-Azabicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid, hydrochloride
Formel: C₈H₁₃NO₂·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30207805
CAS-Nummer: 94160-98-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge