5-Bromo-3-(2-methyl-4-thiazolyl)-1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR370119-100MG
APOSOR370119-100MGEA 376 EUR InStock
APOSOR370119-100MG
5-Bromo-3-(2-methyl-4-thiazolyl)-1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
5-Bromo-3-(2-methyl-4-thiazolyl)-1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₁₁H₈BrN₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15529159
CAS-Nummer: 1046793-78-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge