3-Chloro-5-iodobenzyl bromide ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR400246-250MG OR400246-1G
APOSOR400246-250MGEA 306 EUR InStock
APOSOR400246-250MG APOSOR400246-1G
3-Chloro-5-iodobenzyl bromide ≥95%
3-Chloro-5-iodobenzyl bromide
Formel: C₇H₅BrClI
MDL Number: MFCD18393369
CAS-Nummer: 912343-41-0
UN: 3261
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge