Boc-3-Cyclopropylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR451164-5G
APOSOR451164-5GEA 470 EUR InStock
APOSOR451164-5G
Boc-3-Cyclopropylalanine
Boc-3-Cyclopropylalanine
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08061239
CAS-Nummer: 888323-62-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge