Carbobenzoxyglycinmethylester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR471610-100G
APOSOR471610-100GEA 114 EUR InStock
APOSOR471610-100G
Carbobenzoxyglycinmethylester 95%
Carbobenzoxyglycinmethylester
Formel: C₁₁H₁₃NO₄
MW: 223.23 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043631
CAS-Nummer: 1212-53-9
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge