4,6-Dibromopicolinonitrile ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510050-250MG
APOSOR510050-250MGEA 63.8 EUR InStock
APOSOR510050-250MG
4,6-Dibromopicolinonitrile ≥95%
4,6-Dibromopicolinonitrile
Formel: C₆H₂Br₂N₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD14582070
CAS-Nummer: 1206247-80-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge