1-Chloroisoquinoline-5-sulphonyl chloride ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510168-100MG
APOSOR510168-100MGEA 253 EUR InStock
APOSOR510168-100MG
1-Chloroisoquinoline-5-sulphonyl chloride ≥98%
1-Chloroisoquinoline-5-sulphonyl chloride
Formel: C₉H₅Cl₂NO₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11052630
CAS-Nummer: 141519-77-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge