2-Chloro-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)ethan-1-one hydrochloride ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510203-1G
APOSOR510203-1GEA 2220 EUR InStock
APOSOR510203-1G
2-Chloro-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)ethan-1-one hydrochloride ≥98%
2-Chloro-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)ethan-1-one hydrochloride
Formel: C₉H₇ClN₂O·ClH
MW: 231.079 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12197050
CAS-Nummer: 1181457-88-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge