Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(1R,2R)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexandiamin 95%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR52130-5G OR52130-25G OR52130-1G
APOSOR52130-5GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR52130-5G APOSOR52130-25G APOSOR52130-1G
(1R,2R)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexandiamin 95%
(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine


Formel: C₈H₁₈N₂
Siedepunkt: 78…80 °C/18mmHg
Melting Pt: 36…44 °C
Dichte: 0,902 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 74 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00671527
CAS-Nummer: 68737-65-5
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge