4-[(3-Chloro-2-methylphenyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR59412-1G
APOSOR59412-1GEA 40.9 EUR InStock
APOSOR59412-1G
4-[(3-Chloro-2-methylphenyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid
4-[(3-Chloro-2-methylphenyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid
Formel: C₁₃H₁₃BClNO₄S
Melting Pt: 189…191 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09878330
CAS-Nummer: 957066-10-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge