Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR59469-1G OR59469-5G OR59469-25G
APOSOR59469-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR59469-1G APOSOR59469-5G APOSOR59469-25G
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate hydrochloride
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate hydrochloride
Formel: C₉H₁₂ClNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11501071
CAS-Nummer: 150319-83-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge