9-Brom-10-phenylanthracen
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR60163-1G
APOSOR60163-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR60163-1G
9-Brom-10-phenylanthracen
9-Brom-10-phenylanthracen
Formel: C₂₀H₁₃Br
Melting Pt: 154…158 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00230983
CAS-Nummer: 23674-20-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge