Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

C2 Ceramide

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


OR6251T-10MG OR6251T-5MG
APOSOR6251T-10MGEA 288 EUR InStock
APOSOR6251T-10MG APOSOR6251T-5MG
C2 Ceramide
C2 Ceramide
A biologically active, cell permeable, non-physiological ceramide analog. It inhibits cell proliferation, induces monocytic differentiation of HL-60 cells & inducesapoptosis.


Formel: C₂₀H₃₉NO₃
Siedepunkt: 87…89 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00153903
CAS-Nummer: 3102-57-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge