Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyl (2E)-pent-2-enoate

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR6667-25G OR6667-5G
APOSOR6667-25GEA 314 EUR InStock
APOSOR6667-25G APOSOR6667-5G
Methyl (2E)-pent-2-enoate
Methyl (2E)-pent-2-enoate


Formel: C₆H₁₀O₂
Siedepunkt: 142…145 °C
Flash-Pt: 16–26 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00137611
CAS-Nummer: 15790-88-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge