3-(Thien-2-yl)aniline 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7584-250MG
APOSOR7584-250MGEA 81.2 EUR InStock
APOSOR7584-250MG
3-(Thien-2-yl)aniline 96%
3-(Thien-2-yl)aniline
Formel: C₁₀H₉NS
Melting Pt: 246…247 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD05022493
CAS-Nummer: 92057-12-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge