4-Brom-2-(methylsulfonyl)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7823-1G
APOSOR7823-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR7823-1G
4-Brom-2-(methylsulfonyl)benzoesäure
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇BrO₄S
Melting Pt: 220…224 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04037926
CAS-Nummer: 142994-02-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge