(4-Methylcyclohexyl)methanol (cis/trans-Gemisch) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR924567-1G
APOSOR924567-1GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR924567-1G
(4-Methylcyclohexyl)methanol (cis/trans-Gemisch) 98%
4-Methyl-1-cyclohexanemethanol (cis- and trans- mixture)
Formel: C₈H₁₆O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00152628
CAS-Nummer: 34885-03-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge