Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Fmoc-HomoArg(Pbf)-OH 95%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

OR929330-10G OR929330-25G OR929330-5G
APOSOR929330-10GEA 221 EUR InStock
APOSOR929330-10G APOSOR929330-25G APOSOR929330-5G
Fmoc-HomoArg(Pbf)-OH 95%
Fmoc-HomoArg(Pbf)-OH


Formel: C₃₅H₄₂N₄O₇S
MW: 662.81 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD03093571
CAS-Nummer: 1159680-21-3
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge