5-Methyl-D-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR946064-1G OR946064-250MG OR946064-500MG
APOSOR946064-1GEA 870 EUR InStock
APOSOR946064-1G APOSOR946064-250MG APOSOR946064-500MG
5-Methyl-D-tryptophan 97%
5-Methyl-D-tryptophan
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09841957
CAS-Nummer: 99295-79-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge