4-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR951461-25G
APOSOR951461-25GEA 71.2 EUR InStock
APOSOR951461-25G
4-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol 98%
4-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₁₀O₃S
MW: 186.23 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03425695
CAS-Nummer: 22821-77-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge