4-(Methylamino)cyclohexanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR953332-1G OR953332-5G
APOSOR953332-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR953332-1G APOSOR953332-5G
4-(Methylamino)cyclohexanol 97%
4-(Methylamino)cyclohexanol
Formel: C₇H₁₅NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09909445
CAS-Nummer: 2987-05-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge