Methyl 2-(1H-imidazol-4-yl)acetate hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR955865-1G
APOSOR955865-1GEA 661 EUR InStock
APOSOR955865-1G
Methyl 2-(1H-imidazol-4-yl)acetate hydrochloride 98%
Methyl 2-(1H-imidazol-4-yl)acetate hydrochloride
Formel: C₆H₈N₂O₂·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08275082
CAS-Nummer: 51718-80-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge