3-Methyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR960271-1G
APOSOR960271-1GEA 267 EUR InStock
APOSOR960271-1G
3-Methyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole 98%
3-Methyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₉H₈N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00464109
CAS-Nummer: 1199-00-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge