Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Cycloheptyl-ethylamine 95%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


OR961602-100MG OR961602-1G OR961602-250MG
APOSOR961602-100MGEA 183 EUR InStock
APOSOR961602-100MG APOSOR961602-1G APOSOR961602-250MG
2-Cycloheptyl-ethylamine 95%
2-Cycloheptyl-ethylamine


Formel: C₉H₁₉N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114510
CAS-Nummer: 4448-84-4
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge