{4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl}methanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR9618-1G
APOSOR9618-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR9618-1G
{4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl}methanol
{4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl}methanol
Formel: C₁₁H₁₇NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08435911
CAS-Nummer: 131028-54-1
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge