4-(4-Morpholinyl)-1-butanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR963360-1G
APOSOR963360-1GEA 217 EUR InStock
APOSOR963360-1G
4-(4-Morpholinyl)-1-butanol 95%
4-(4-Morpholinyl)-1-butanol
Formel: C₈H₁₇NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03211280
CAS-Nummer: 5835-79-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge