Azomethin H
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR9650T-5G
APOSOR9650T-5GEA 105 EUR InStock
APOSOR9650T-5G
Azomethin H
Azomethin H
A highly sensitive reagent for testing boron.
Formel: C₁₇H₁₃NO₈S₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 32266-60-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge