4-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC0196-1G PC0196-5G PC0196-10G
APOSPC0196-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC0196-1G APOSPC0196-5G APOSPC0196-10G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel: C₁₀H₆ClF₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631407
CAS-Nummer: 58537-09-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge