N-Boc-2-fluoro-L-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC0232-25G
APOSPC0232-25GEA 224 EUR InStock
APOSPC0232-25G
N-Boc-2-fluoro-L-phenylalanine
N-Boc-2-fluoro-L-phenylalanine
Formel: C₁₄H₁₈FNO₄
Melting Pt: 92…96 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00672520
CAS-Nummer: 114873-00-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge