Ethyl-5-amino-1-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC0837-10G PC0837-1G
APOSPC0837-10GEA 411 EUR InStock
APOSPC0837-10G APOSPC0837-1G
Ethyl-5-amino-1-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-carboxylat
Ethyl-5-amino-1-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-carboxylat
Formel: C₁₂H₁₂FN₃O₂
MW: 249.2410 g/mol
Melting Pt: 153…154 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173917
CAS-Nummer: 138907-68-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge