3,4,4-Trifluorobut-3-en-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC0990-5G
APOSPC0990-5GEA 473 EUR InStock
APOSPC0990-5G
3,4,4-Trifluorobut-3-en-1-ol 97%
3,4,4-Trifluorobut-3-en-1-ol
Formel: C₄H₅F₃O
MW: 126.077 g/mol
Siedepunkt: 93 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07784254
CAS-Nummer: 97168-13-3
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge