Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

tri-Ammoniumhexafluoraluminat 99%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC1101-100G PC1101-500G
APOSPC1101-100GEA 263 EUR InStock
APOSPC1101-100G APOSPC1101-500G
tri-Ammoniumhexafluoraluminat 99%
tri-Ammoniumhexafluoraluminat


Formel: H₁₂AlF₆N₃
Siedepunkt: 239,5 °C
Melting Pt: 126,1 °C
Dichte: 1,78 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00042144
CAS-Nummer: 7784-19-2
EINECS: 232-052-7
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge