3'-(Trifluormethyl)biphenyl-4-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC11178-1G PC11178-250MG PC11178-5G
APOSPC11178-1GEA 118 EUR InStock
APOSPC11178-1G APOSPC11178-250MG APOSPC11178-5G
3'-(Trifluormethyl)biphenyl-4-carbonsäure
3'-(Trifluormethyl)biphenyl-4-carbonsäure
Formel: C₁₄H₉F₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03424607
CAS-Nummer: 195457-70-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge