2-Bromo-1-(diethoxymethyl)-4-fluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC200000-1G
APOSPC200000-1GEA 180 EUR InStock
APOSPC200000-1G
2-Bromo-1-(diethoxymethyl)-4-fluorobenzene
2-Bromo-1-(diethoxymethyl)-4-fluorobenzene
Formel: C₁₁H₁₄BrFO₂
MW: 277.14 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22383957
CAS-Nummer: 198967-20-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge