4,4-Diethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC200357-500MG
APOSPC200357-500MGEA 539 EUR InStock
APOSPC200357-500MG
4,4-Diethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
4,4-Diethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Formel: C₈H₁₁F₃O₃
MW: 212.17 g/mol
Siedepunkt: 110…122 °C/13mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08273801
CAS-Nummer: 40657-29-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge